Imprimer
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR949792-100MG OR949792-250MG
APOSOR949792-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR949792-100MG APOSOR949792-250MG
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine 97%
3-Bromo-6-methoxypyridin-2-amine
Formule: C₆H₇BrN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08062946
Numéro CAS: 511541-63-2