Imprimer
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949726-1G OR949726-5G
APOSOR949726-1GEA 219 EUR
APOSOR949726-1G APOSOR949726-5G
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole 95%
5-Phenyl-1H-1,2,3-triazole
Formule: C₈H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06739070
Numéro CAS: 1680-44-0