Imprimer
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949661-1G OR949661-250MG
APOSOR949661-1GEA 806 EUR
APOSOR949661-1G APOSOR949661-250MG
2-Propanoyloxybenzoic acid 95%
2-Propanoyloxybenzoic acid
Formule: C₁₀H₁₀O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01684366
Numéro CAS: 6328-44-5