Imprimer
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949428-100MG OR949428-250MG
APOSOR949428-100MGEA 589 EUR
APOSOR949428-100MG APOSOR949428-250MG
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
6-Azaspiro[3.4]octan-2-ylmethanol
Formule: C₈H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24384534
Numéro CAS: 1420958-53-7