Imprimer
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949325-1G OR949325-250MG OR949325-500MG
APOSOR949325-1GEA 1710 EUR
APOSOR949325-1G APOSOR949325-250MG APOSOR949325-500MG
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
6-Azaspiro[2.5]octan-4-one hydrochloride
Formule: C₇H₁₁NO·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23105969
Numéro CAS: 1408076-12-9