Imprimer
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949155-1G OR949155-5G
APOSOR949155-1GEA 176 EUR
APOSOR949155-1G APOSOR949155-5G
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one 95%
1,7-Dihydro-pyrano[3,4-b]pyrrol-4-one
Formule: C₇H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22071242
Numéro CAS: 1369248-13-4