Imprimer
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR949100-1G OR949100-250MG OR949100-500MG
APOSOR949100-1GEA 1490 EUR
APOSOR949100-1G APOSOR949100-250MG APOSOR949100-500MG
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Methyl 2,2-dimethyl-3-oxocyclobutane-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332873
Numéro CAS: 78685-51-5