Imprimer
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948787-100MG OR948787-1G OR948787-250MG
APOSOR948787-100MGEA 526 EUR
APOSOR948787-100MG APOSOR948787-1G APOSOR948787-250MG
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine ≥98%
5-Bromo-2-chloro-N4-ethylpyridine-3,4-diamine
Formule: C₇H₉BrClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015882
Numéro CAS: 842144-03-0