Imprimer
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Methylcyclobutanamine hydrochloride
OR948465-10G OR948465-1G OR948465-5G
APOSOR948465-10GEA 386 EUR
APOSOR948465-10G APOSOR948465-1G APOSOR948465-5G
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
1-Methylcyclobutan-1-amine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997048
Numéro CAS: 174886-05-6