Imprimer
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948461-1G OR948461-250MG
APOSOR948461-1GEA 647 EUR
APOSOR948461-1G APOSOR948461-250MG
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile 95%
1-Methyl-1H-indazole-3-carbonitrile
Formule: C₉H₇N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09971307
Numéro CAS: 31748-44-4