Imprimer
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948235-1G OR948235-250MG
APOSOR948235-1GEA 310 EUR
APOSOR948235-1G APOSOR948235-250MG
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine 97%
1-(4-Bromophenyl)propan-1-amine
Formule: C₉H₁₂BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06655172
Numéro CAS: 74877-09-1