Imprimer
Ethyl d-homoalaninate hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR948168-1G OR948168-5G
APOSOR948168-1GEA 174 EUR
APOSOR948168-1G APOSOR948168-5G
Ethyl d-homoalaninate hydrochloride 95%
Ethyl d-homoalaninate hydrochloride
Formule: C₆H₁₃NO₂·ClH
MW: 167.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11848831
Numéro CAS: 127641-80-9