Imprimer
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947345-1G OR947345-5G
APOSOR947345-1GEA 65.8 EUR
APOSOR947345-1G APOSOR947345-5G
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol 95%
4-Methyl-2-nitrobenzylalcohol
Formule: C₈H₉NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275452
Numéro CAS: 22996-24-3