Imprimer
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947321-1G OR947321-5G
APOSOR947321-1GEA 43 EUR
APOSOR947321-1G APOSOR947321-5G
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene 95%
1-(tert-Butoxy)-4-methylbenzene
Formule: C₁₁H₁₆O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03425268
Numéro CAS: 15359-98-5