Imprimer
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947243-1G OR947243-250MG
APOSOR947243-1GEA 754 EUR
APOSOR947243-1G APOSOR947243-250MG
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine 95%
N-Methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decan-8-amine
Formule: C₉H₁₇NO₂
MW: 171.237 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09733329
Numéro CAS: 166398-41-0