Imprimer
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR947016-1G OR947016-5G
APOSOR947016-1GEA 139 EUR
APOSOR947016-1G APOSOR947016-5G
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate 95%
Ethyl 3-oxopiperidine-1-carboxylate
Formule: C₈H₁₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15144251
Numéro CAS: 61995-19-5