Imprimer
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946836-1G OR946836-250MG
APOSOR946836-1GEA 790 EUR
APOSOR946836-1G APOSOR946836-250MG
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine 95%
Benzyl[2-(methylamino)ethyl]amine
Formule: C₁₀H₁₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037852
Numéro CAS: 56904-09-7