5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946700-1G
OR946700-250MG
APOSOR946700-1GEA
350
EUR
APOSOR946700-1G
APOSOR946700-250MG
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine 95%
5-(3-Methylphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-amine
Formule:
C₉H₉N₃O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00469195 Numéro CAS: 109060-64-2 |