Imprimer
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Isobutyramidobenzeneboronic acid
OR9466-1G OR9466-5G
APOSOR9466-1GEA 183 EUR
APOSOR9466-1G APOSOR9466-5G
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid 98%
3-(Isobutanoylamino)benzeneboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₃
MW: 207.034 g/mol
Point de fusion: 275…277 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD08235080
Numéro CAS: 874459-76-4