Imprimer
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946549-1G OR946549-250MG
APOSOR946549-1GEA 770 EUR
APOSOR946549-1G APOSOR946549-250MG
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride 95%
2-Chloromethyl-piperidine hydrochloride
Formule: C₆H₁₂ClN·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02667639
Numéro CAS: 2554-93-0