Imprimer
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946461-1G OR946461-5G
APOSOR946461-1GEA 219 EUR
APOSOR946461-1G APOSOR946461-5G
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide 98%
3-Cyano-N-cyclopropylbenzamide
Formule: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09946575
Numéro CAS: 1016788-06-9