Imprimer
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946371-10G OR946371-1G OR946371-5G
APOSOR946371-10GEA 451 EUR
APOSOR946371-10G APOSOR946371-1G APOSOR946371-5G
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide 98%
3-(Chloromethyl)-N-methylbenzamide
Formule: C₉H₁₀ClNO
MW: 183.635 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11208364
Numéro CAS: 123944-75-2