Imprimer
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946358-10G OR946358-1G OR946358-5G
APOSOR946358-10GEA 647 EUR
APOSOR946358-10G APOSOR946358-1G APOSOR946358-5G
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide 98%
4-(Chloromethyl)-N-ethylbenzamide
Formule: C₁₀H₁₂ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11208368
Numéro CAS: 852157-71-2