Imprimer
5-Methyl-D-tryptophan 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR946064-1G OR946064-250MG OR946064-500MG
APOSOR946064-1GEA 870 EUR
APOSOR946064-1G APOSOR946064-250MG APOSOR946064-500MG
5-Methyl-D-tryptophan 97%
5-Methyl-D-tryptophan
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09841957
Numéro CAS: 99295-79-1