Imprimer
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR945855-250MG OR945855-1G
APOSOR945855-250MGEA 85.7 EUR
APOSOR945855-250MG APOSOR945855-1G
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine 95+%
2-Chloro-6-methoxypyridin-4-amine
Formule: C₆H₇ClN₂O
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD13189324
Numéro CAS: 1008304-85-5