Imprimer
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR945262-1G OR945262-250MG
APOSOR945262-1GEA 877 EUR
APOSOR945262-1G APOSOR945262-250MG
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid 95%
3-Oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-2-carboxylic acid
Formule: C₉H₇NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11868820
Numéro CAS: 24132-22-7