Imprimer
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR9445-1G OR9445-5G
APOSOR9445-1GEA 39.5 EUR
APOSOR9445-1G APOSOR9445-5G
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
N-Methyl 4-chloro-2-nitroaniline
Formule: C₇H₇ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00461746
Numéro CAS: 15950-17-1