Imprimer
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR944243-1G OR944243-250MG
APOSOR944243-1GEA 77.3 EUR
APOSOR944243-1G APOSOR944243-250MG
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester 95%
5-Acetyl-2H-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester
Formule: C₈H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21362351
Numéro CAS: 37622-89-2