Imprimer
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943903-1G OR943903-250MG
APOSOR943903-1GEA 806 EUR
APOSOR943903-1G APOSOR943903-250MG
2-Ethynyl-6-methoxypyridine 98%
2-Ethynyl-6-methoxypyridine
Formule: C₈H₇NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11109683
Numéro CAS: 512197-92-1