Imprimer
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)methanamine
OR943848-1G OR943848-250MG
APOSOR943848-1GEA 806 EUR
APOSOR943848-1G APOSOR943848-250MG
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine 95%
C-(7-Methyl-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)-methylamine
Formule: C₈H₁₀N₄
MW: 162.192 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09994896
Numéro CAS: 1020033-70-8