Imprimer
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943845-1G OR943845-250MG
APOSOR943845-1GEA 828 EUR
APOSOR943845-1G APOSOR943845-250MG
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine 95%
N,1,5-Trimethyl-1H-pyrazol-3-amine
Formule: C₆H₁₁N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09991545
Numéro CAS: 646506-40-3