Imprimer
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943822-1G OR943822-5G
APOSOR943822-1GEA 255 EUR
APOSOR943822-1G APOSOR943822-5G
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol 95%
(8-Methylimidazo[1,2-a]pyridin-3-yl)methanol
Formule: C₉H₁₀N₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09864458
Numéro CAS: 178488-40-9