Imprimer
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-(2-(chloromethyl)phenyl)acetate
OR943804-1G OR943804-250MG
APOSOR943804-1GEA 647 EUR
APOSOR943804-1G APOSOR943804-250MG
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate 95%
Methyl 2-[2-(chloromethyl)phenyl]acetate
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
MW: 198.646 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832998
Numéro CAS: 95360-33-1