Imprimer
6-Cyano-4-chromanone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943666-1G OR943666-250MG
APOSOR943666-1GEA 257 EUR
APOSOR943666-1G APOSOR943666-250MG
6-Cyano-4-chromanone 95%
6-Cyano-4-chromanone
Formule: C₁₀H₇NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05861625
Numéro CAS: 214759-65-6