Imprimer
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943575-1G OR943575-500MG
APOSOR943575-1GEA 438 EUR
APOSOR943575-1G APOSOR943575-500MG
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride 97%
4-(2-Hydroxyethylamino)aniline dihydrochloride
Formule: C₈H₁₂N₂O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560141
Numéro CAS: 19298-14-7