Imprimer
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943509-1G OR943509-250MG
APOSOR943509-1GEA 212 EUR
APOSOR943509-1G APOSOR943509-250MG
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid 95%
2-(tert-Butyl)isonicotinic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04113815
Numéro CAS: 91940-84-0