Imprimer
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943497-1G OR943497-250MG
APOSOR943497-1GEA 828 EUR
APOSOR943497-1G APOSOR943497-250MG
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine 95%
(R)-1-(3-Nitrophenyl)ethanamine
Formule: C₈H₁₀N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04972379
Numéro CAS: 297730-27-9