Imprimer
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943483-100MG OR943483-250MG OR943483-500MG
APOSOR943483-100MGEA 284 EUR
APOSOR943483-100MG APOSOR943483-250MG APOSOR943483-500MG
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride 97%
N,N-Dimethyl-3-morpholinemethanamine dihydrochloride
Formule: C₇H₁₆N₂O·2ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31560278
Numéro CAS: 128454-20-6