Imprimer
3-Methyloxolan-3-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR943342-1G OR943342-250MG
APOSOR943342-1GEA 661 EUR
APOSOR943342-1G APOSOR943342-250MG
3-Methyloxolan-3-ol 95%
3-Methyloxolan-3-ol
Formule: C₅H₁₀O₂
Point d'ébullition: 76…80 °C (18 mm Hg)
Densité: 1.032 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18332778
Numéro CAS: 64360-69-6