Imprimer
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943288-1G OR943288-250MG
APOSOR943288-1GEA 754 EUR
APOSOR943288-1G APOSOR943288-250MG
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol 95%
5-(1-Pyrrolidinyl)-3-pentyn-1-ol
Formule: C₉H₁₅NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02012811
Numéro CAS: 550302-87-9