Imprimer
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943186-1G OR943186-250MG
APOSOR943186-1GEA 734 EUR
APOSOR943186-1G APOSOR943186-250MG
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine 95%
7-Chlorobenzo[d]isoxazol-3-amine
Formule: C₇H₅ClN₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11845367
Numéro CAS: 927413-64-7