Imprimer
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 2-chloro-6-(methylamino)benzoate
OR943100-1G OR943100-250MG
APOSOR943100-1GEA 278 EUR
APOSOR943100-1G APOSOR943100-250MG
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester 95%
2-Chloro-6-methylamino-benzoic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₀ClNO₂
MW: 199.634 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24387373
Numéro CAS: 1379595-97-7