Imprimer
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR943025-1G OR943025-250MG
APOSOR943025-1GEA 632 EUR
APOSOR943025-1G APOSOR943025-250MG
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one 95%
6-Chloro-1-methylpyridin-2(1H)-one
Formule: C₆H₆ClNO
MW: 143.571 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00955763
Numéro CAS: 17228-63-6