Imprimer
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942472-1G OR942472-250MG
APOSOR942472-1GEA 574 EUR
APOSOR942472-1G APOSOR942472-250MG
5-Chloro-2-(methylamino)phenol 95%
5-Chloro-2-(methylamino)phenol
Formule: C₇H₈ClNO
MW: 157.598 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16998610
Numéro CAS: 1243357-05-2