Imprimer
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942291-1G OR942291-250MG
APOSOR942291-1GEA 94.4 EUR
APOSOR942291-1G APOSOR942291-250MG
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
1H-Pyrrolo[2,3-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₆N₂O
MW: 146.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08272238
Numéro CAS: 25957-65-7