Imprimer
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR942218-1G OR942218-250MG
APOSOR942218-1GEA 252 EUR
APOSOR942218-1G APOSOR942218-250MG
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
(2S,6S)-2,6-Dimethylmorpholine
Formule: C₆H₁₃NO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18250271
Numéro CAS: 276252-73-4