Imprimer
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR942142-1G OR942142-250MG
APOSOR942142-1GEA 104 EUR
APOSOR942142-1G APOSOR942142-250MG
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine 95%
7-Methoxyimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₈H₈N₂O
MW: 148.162 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185227
Numéro CAS: 342613-71-2