Imprimer
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941742-1G OR941742-250MG
APOSOR941742-1GEA 306 EUR
APOSOR941742-1G APOSOR941742-250MG
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole 95%
6-Chloro-2-ethylbenzoxazole
Formule: C₉H₈ClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21641331
Numéro CAS: 1027019-12-0