Imprimer
N-Methylcyclobutanamine hydrochloride 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR941585-1G OR941585-250MG
APOSOR941585-1GEA 150 EUR
APOSOR941585-1G APOSOR941585-250MG
N-Methylcyclobutanamine hydrochloride 95%
N-Methylcyclobutanamine hydrochloride
Formule: C₅H₁₁N·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11506003
Numéro CAS: 848497-98-3