Imprimer

N-Cyclopentylacetamide 95%

Fournisseur: Apollo Scientific

OR941470-1G OR941470-250MG
APOSOR941470-1GEA 596 EUR
APOSOR941470-1G APOSOR941470-250MG
N-Cyclopentylacetamide 95%
N-Cyclopentylacetamide
Formule: C₇H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01195304
Numéro CAS: 25291-41-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR